Learn More
asecos™ Armoire de stockage de sécurité de type 90 S-CLASSIC-90 avec système de blocage des portes à charnière droite
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
2127.95€ - 3004.04€
Spécification
Certifications/Conformité | Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE |
---|---|
Profondeur (métrique) extérieure | 616 mm |
Profondeur (métrique) intérieure | 524 mm |
Matériau | Tôle d'acier |
Type de produit | Armoire de stockage de sécurité |
Alert:
Pour une utilisation en intérieur uniquement
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) extérieure | Configuration | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15993976
|
asecos™
3024100134413 |
1298 mm | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2127.95€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15954016
|
asecos™
3024100234413 |
1298 mm | 2 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2127.95€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15903986
|
asecos™
3024100134414 |
1298 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2165.58€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15964016
|
asecos™
3024100234414 |
1298 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2165.58€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15953346
|
asecos™
3023000134387 |
1968 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2246.14€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15993386
|
asecos™
3023000234387 |
1968 mm | 3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2246.14€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15993346
|
asecos™
3023000134391 |
1968 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2447.54€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15933396
|
asecos™
3023000234391 |
1968 mm | 3 étagères de type plateau, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
2447.54€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15903356
|
asecos™
3023000134392 |
1968 mm | 4 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
2681.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15923356
|
asecos™
3023000134394 |
1968 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Gris clair (RAL 7035) |
3004.04€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15953396
|
asecos™
3023000234394 |
1968 mm | 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre) | Jaune avertissement |
3004.04€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
- Convivial et sûr (modèles .WDAS) : système de blocage des portes, retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
- Aucune utilisation non autorisée : porte verrouillable avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE | |
524 mm | |
Armoire de stockage de sécurité | |
Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail | |
1 | |
596 mm |
616 mm | |
Tôle d'acier | |
Ailette, À charnière droite | |
Système de blocage des portes | |
revêtement époxy lisse | |
450 mm |