Learn More
Sartorius™ Disques pour membrane d’ultrafiltration Hydrosart de type 144
Type 144 Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC) Ultrafiltration Membranes are highly hydrophilic and have extended chemical compatibility. Easy to clean and autoclavable, they are ideal for protein recovery from dilute samples and work under aseptic conditions.
Marque:  Sartorius™ 14439--47------D
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10032431
  • 203.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 04-11-2024
Description
  • Type: Ultrafiltration Membrane
  • Material: Hydrosart™ Regenerated Cellulose (RC)
  • Grade: Type 144
  • Shape: Disc
  • Flow Rate: 0.08 mL/min./cm2
  • Thickness: 180 μm
  • MWCO: 5 kDa
  • For Use With (Application): Concentration, Protein Removal, Diafiltration, Desalting, Buffer Exchange, and Electro-Ultrafiltration (in BioPharma, Research, and Environmental Fields)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Disc
Hydrosart Regenerated Cellulose
Non-sterile
Idéal pour le nettoyage des échantillons et l’élimination des protéines et lorsque la récupération élevée de la solution filtrante est primordiale
Disques à membrane ultra-filtrants
10 Pk.
7.1 mil
Disques à membrane d’ultrafiltration
47 mm
Disques pour membranes d’ultrafiltration
Hydrosart
5 kDa
0,08 ml/min./cm2
Type 144
10/boîte
Disc
180 μm
1.9 in.
47 mm