missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TYKi Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-82045CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
TYKi Polyclonal antibody specifically detects TYKi in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| TYKi | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Peptide affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| cytidine monophosphate (UMP-CMP) kinase 2, mitochondrial, cytidylate kinase 2, EC 2.7.4.14, mitochondrial, mitochondrial UMP-CMP kinase, thymidine monophosphate kinase 2, thymidylate kinase family LPS-inducible member, TMPK2, TYKi, UMP-CMPK2 | |
| TYKi antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human TYKi. The immunogen is located within amino acids 370 - 420 of TYKi. Amino Acid Squence: PEERLQRLQGRGMEKTREE | |
| 0.1 mL | |
| Protein Kinase | |
| 129607 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu