missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon
La tubulure Tygon F4040-A est adaptée aux produits pétrochimiques. Cette tubulure résiste au gonflement et à la fissuration, ainsi qu’aux UV et à l’ozone.
Marque: Saint Gobain Life Sciences T4024-43
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tubulure flexible jaune facilement identifiable pour le transport du pétrole, des huiles de chauffage, du kérosène et des liquides de refroidissement à base de glycol. Résiste au gonflement et à la fragilité, et son extractibilité minimale protège les liquides manipulés. Ne pas utiliser avec des acides forts ou des alcalis.Spécification
Tubing | |
19 mm | |
1 in | |
1/8 in. | |
Transporting Fuel | |
Flexible |
0,75 po | |
Tygon | |
25,4 mm | |
3,2 mm | |
Jaune | |
1,38 bar |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu