Learn More
Ismatec™ Tubulure standard à 3 arrêts Tygon™
Tubulure à 3 arrêts complète abordable pour les applications générales de laboratoire. La tubulure standard à 3 arrêts Ismatec™ Tygon™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés d’aspiration et de sortie.
Marque: Ismatec™ SC0052T
Description
- Transparent.
- Résistante à presque tous les produits chimiques inorganiques.
- Sans goût.
- Paroi intérieure lisse et polie.
- Faible perméabilité aux gaz.
- Résistante à l’usure et non oxydante.
- Constante diélectrique élevée.
- Lixiviation possible de plastifiants.
- Applications
- Acides : Bon
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Foire
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Conforme aux normes : FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
- Stérilisation au gaz avec de l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation déconseillée.
Informations sur la commande
Diamètre métrique intérieur
Spécification
FDA 21 CFR175.300 | |
Code couleur :Vert-jaune | |
0,4 mm | |
2,26 mm | |
0,91 mm | |
Applications générales de laboratoire, tubulure à 3 arrêts pour cassettes MS/CA | |
12 unités/boîte | |
Dia .int. de 0,44 mm, dia. ext. de 2,26 mm | |
Lixiviation possible de plastifiants. | |
Bon |
Tubulure à 3 arrêts | |
Autoclavable | |
Tygon | |
40 cm | |
Pompe | |
-50°C | |
Acides, alcalis | |
CO2 360, O2 80, N2 40 | |
Transparent | |
74°C |