Learn More
Ismatec™ Tubulure à 3 arrêts Tygon™ Sl Silicone 3350 Platinum
Tubulure à 3 arrêts en silicone durci au platine avec une surface interne ultra lisse destinée au transfert sanitaire de fluides sensibles. La tubulure à 3 arrêts Ismatec™ Tygon™ SI Silicone 3350 Platinum nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
83.97€ - 149.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure à 3 arrêts |
---|---|
Certifications/Conformité | XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600 Dépasse également les normes sanitaires 3A |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Silicone 3350 Tygon SI |
Longueur totale (métrique) | 40 cm |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10571062
|
Ismatec™
SC0600A |
Dia .int. de 0,51 mm, dia. ext. de 2,33 mm | N/A | ||||||
10378042
|
Ismatec™
SC0605A |
Dia .int. de 1,14 mm, dia. ext. de 2,82 mm |
149.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Autoclavable à la vapeur.
- Excellente compatibilité biologique.
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Niveau de liaison protéique inférieur.
- Entièrement non toxique, non hémolytique et apyrogène.
- Résistance aux intempéries, à l’ozone, à la lumière du soleil et aux radiations.
- Résistants aux moisissures.
- Inodore.
- Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué.
- Perméabilité aux gaz relativement élevée.
- Applications
- Acides : Limité
- Solutions alcalines : Limité
- Solvants : Limité
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Foire
- Milieux stériles : Excellent
- Conforme à :
- XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600
- Dépasse également les normes sanitaires 3A
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
Spécification
Tubulure à 3 arrêts | |
Autoclavable | |
40 cm | |
-60°C | |
CO2 25147, O2 4715, N2 2284 | |
Transparent | |
200°C |
XXIII Cl.Vl de la pharmacopée des États-Unis, FDA 21 CFR, section 177.2600 Dépasse également les normes sanitaires 3A | |
Silicone 3350 Tygon SI | |
Transfert sanitaire de liquides sensibles. Cassettes MS/CA. | |
6 pièces/boîte | |
Ne convient pas aux solvants, aux huiles et aux acides concentrés ou à l’hydroxyde de sodium dilué. Perméabilité aux gaz relativement élevée. | |
Bon |