Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon SE-200
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
Conditionnement:
15m
Description
- La composition à base biologique offre d’excellentes performances.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI, FDA et UE 2002/95/CE (ROHS) |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 mm |
| Matériau | FEP |
| Diamètre (métrique) externe | 3,2 mm |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (métrique) | 0,8 mm |
| À utiliser avec (application) | Gérez facilement le transfert de produits chimiques corrosifs, de solvants, de solvants à base de MEK, etc. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Couleur | Transparent |
| Afficher plus |