Learn More
Saint-Gobain Tubulure Microbore Tygon™, formule S-54-HL
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,02 in
Diamètre (impériale) externe:
0,06 in
Épaisseur (impériale):
0,02 in
Conditionnement:
30m
Description
- Conforme aux spécifications USP classe VI
- Compatible avec le sang
- Transparent, avec un intérieur lisse en verre
- Flexibilité réduite pour les applications d’aspiration
- Cathéters
- Perfusion intraveineuse ou intra-artérielle
Informations sur la commande
Sur bobine de 500 pi. (152,4 m)
Compliance
Répond aux critères de classe VI de la pharmacopée des États-Unis pour les plastiques médicaux.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Répond aux critères de classe VI de la pharmacopée des États-Unis pour les plastiques médicaux. |
| Diamètre (impériale) interne | 0,02 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,51 mm |
| Matériau | Tygon |
| Diamètre (impériale) externe | 0,06 in |
| Diamètre (métrique) externe | 1,53 mm |
| Longueur totale (impériale) | 500 pieds |
| Longueur totale (métrique) | 152,4 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,02 in |
| Épaisseur (métrique) | 0,51 mm |