Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Tygon MHSL 2001
Tubulure transparente, sans plastifiant avec une durée de vie de la pompe supérieure. La tubulure standard Ismatec™ Tygon™ MHSL 2001 est spécialement conçue pour le MEK et d’autres solvants agressifs.
Spécification
Type de produit Standard Tubing
Certifications/Conformité FDA
Autoclavable Autoclavable
Matériau Tygon MHSL 2001
Longueur totale (métrique) 15 m
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Plastifiant et sans huile
  • Alésage intérieur lisse.
  • La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide et du tube.
  • Ne répand rien dans le milieu de pompage.
  • Aucun rejet de matières dangereuses lorsqu’elle est correctement incinérée.
  • Applications
    • Acides : Excellent
    • Solutions alcalines : Excellent
    • Solvants : Bonne / excellente
  • Conforme à : FDA.
  • Stérilisation
    • Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
    • Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
    • Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
Spécification
Spécification
Standard Tubing
Autoclavable
15 m
MEK et autres solvants agressifs.
CO2 1140, O2 76, N2 190
57°C
FDA
Tygon MHSL 2001
1.6 mm
-73°C