Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts MHLL Tygon™
Tubulure à 2 arrêts résistante aux produits chimiques, durable et sans plastifiant. La tubulure à 2 arrêts MHLL Tygon™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
Marque: Ismatec™ SC0717A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance chimique à l’acétone, au MEK et à d’autres solvants agressifs.
- Tubulure longue durée.
- Sans plastifiant.
- Alésage intérieur lisse.
- La faible capacité de sorption maintient l’intégrité du fluide.
- Adhérence et diffusion minimales.
- Respectueuse de l’environnement.
- Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises.
- Uniquement disponible avec un bouchon.
- Applications
- Acides : Excellent
- Solutions alcalines : Excellent
- Solvants : Excellent
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Bon
- Milieux stériles : Bon
- Conforme à :
- FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation jusqu’à 2,5 mrad.
- Mise en garde : Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises.
Spécification
FDA 21 CFR, section 177.2600, classe V de la pharmacopée des États-Unis | |
Code couleur :Noir-Noir | |
Tygon MHLL | |
0,92 mm | |
-70°C | |
D.I. de 0,76mm, D.E. de 2,60mm | |
Bon |
Tubulure à 2 arrêts | |
Autoclavable | |
38,1 cm | |
Transfert sanitaire de liquides sensibles. Cassettes CA. | |
6 pièces/boîte | |
Ne peut pas être stérilisée à plusieurs reprises. Uniquement disponible avec un bouchon. | |
74°C |