Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure de laboratoire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque:  Masterflex™ 06407-96
Code produit. 15446633
  • 675.00€ / 50ft
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Alternative à la tubulure DEHP
  • La nouvelle formulation offre les mêmes performances exceptionnelles
  • Ne contient pas de BPA
  • Excellente résistance chimique
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
  • Augmente la productivité des pompes péristaltiques – dure plus longtemps que d’autres tubes transparents 2 à 1
  • Diamètre intérieur lisse et poli
  • Non oxydante et non contaminante
  • Glisse facilement sur les raccords et les poignées en toute sécurité
  • Bobines marquées à intervalles de 1 pied pour une mesure facile
Spécification
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51
19,1 mm
25,4 mm
3,2 mm
-46°C
Stérile
14°psi
Autoclavable
Tygon E-3603
15,24 m
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse
1/boîte
Transparent
74°C