Learn More
Masterflex™ Tubulure pour combustibles et lubrifiants Tygon™ F-4040-A
Résiste au gonflement et au durcissement causés par les fluides à base d'hydrocarbures. La tubulure pour combustible et lubrifiant Tygon™ F-4040-A Saint Gobain Performance Plastics™ assure la gestion de l'essence, du kérosène, des combustibles de chauffage, des composés de coupe et des liquides de refroidissement à base de glycol.
80.95€ - 667.00€
Spécification
Type de produit | Industrial Tubing |
---|---|
Matériau | Tygon F4040 |
À utiliser avec (application) | Transfert d’huile, de produits huileux, de diesel, de kérosène, d’huile chaude, d’huile de coupe, de liquide de refroidissement à base de glycol. |
Température min. de fonctionnement (impériale) | -40°F |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11707399
|
Masterflex™
95633-00 |
2,4 mm | 4,8 mm | 1,2 mm |
83.40€
15m |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11967875
|
Masterflex™
95606-48 |
2,79 m | 4,76 mm | 0,85 mm |
80.95€
12 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12323870
|
Masterflex™
070533-09L |
1,02 mm | 2,72 mm | 0,85 mm |
667.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Caractéristiques et avantages
- Résiste au broyage
- Compatible avec la plupart des hydrocarbures
- Résistance au gonflement
- Haute flexibilité, facile à installer
- Spécifiquement développée pour les combustibles et lubrifiants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
Applications typiques
- Conduites de combustible pour petit moteur
- Automobile en général
- Véhicules de loisirs
- Équipement pour pelouse et jardin
- Transfert de liquide de refroidissement
- Combustibles de chauffage
- Composés de coupe
- Matériel de polissage
- Conduites de lubrification
Spécification
Industrial Tubing | |
Transfert d’huile, de produits huileux, de diesel, de kérosène, d’huile chaude, d’huile de coupe, de liquide de refroidissement à base de glycol. |
|
-40°C | |
158°F |
Tygon F4040 | |
-40°F | |
Jaune | |
70°C |