Learn More
Masterflex™ Tubulure de vide sans DEHP Tygon™ E-3603
Code produit. 15137134
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6.4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Conditionnement:
3m
Code produit. 15137134
Marque: Masterflex™ 0641440
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Se plie dans les virages serrés et fonctionne facilement avec les raccords. La tubulure de vide sans DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est à utiliser avec les instruments généraux de laboratoire, alimentaires et boissons, biopharmaceutiques et analytiques.
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords.La tubulure de vide sans DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est à utiliser avec les instruments généraux de laboratoire, alimentaires et boissons, biopharmaceutiques et analytiques.
Caractéristiques et avantages :
  • Alternative à la tubulure DEHP
  • La nouvelle formulation offre les mêmes performances exceptionnelles
  • Ne contient pas de BPA
  • Excellente résistance chimique
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
  • Augmente la productivité des pompes péristaltiques – dure plus longtemps que d’autres tubes transparents 2 à 1
  • Diamètre intérieur lisse et poli
  • Non oxydante et non contaminante
  • Glisse facilement sur les raccords et les poignées en toute sécurité
  • Bobines marquées à intervalles de 1 pied pour une mesure facile
Applications typiques :
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Appareils analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites de vidange
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/2 po
Diamètre (métrique) interne 12,8 mm
Matériau Tygon
Diamètre (impériale) externe 1-1/8 po
Diamètre (métrique) externe 28,6 mm
Longueur totale (impériale) 10 pieds
Longueur totale (métrique) 300 cm
Épaisseur (impériale) 0,3125 in
Épaisseur (métrique) 7,9 mm
À utiliser avec Pour tubulation 12,5 mm
À utiliser avec (application) Usage général en laboratoire agroalimentaire et biopharm.
Température min. de fonctionnement (métrique) -46°C
Couleur Transparent
Pression maximale 45 psi
Niveau de vide 724 mm (29,9 in) Hg
Max. Operating Temperature (Metric) 121°C
Type de produit de dia. int.