Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon E-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. Les tubulures Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque: Masterflex™ ACF1S1517
Description
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc.La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques que l’on trouve dans un laboratoire.
- La nouvelle composition d’origine biologique offre les mêmes performances exceptionnelles
- Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
- Sans BPA ni phthalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
- Utilisation générale en laboratoire
- Agroalimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Instruments analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
Spécification
FDA, NSF, 3-A, conforme à la norme USP classe VI, Japan Food Sanitation Law 370/1959, 1935/2004/CE et 10/2011/UE, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU | |
Autoclavable | |
3 mm | |
0,2 in | |
49.2 ft. | |
0.04 in. | |
Pour les laboratoires, les denrées alimentaires, les boissons et les applications à vide | |
Clear | |
1,7 psi à 23°C |
Flexible Tubing | |
0,12 in | |
Tygon E-3603 | |
5 mm | |
15 m | |
1 mm | |
1 de chaque | |
Flexible | |
760 mmHg à 23°C |