Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon E-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. Les tubulures Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque:  Masterflex™ ACF1S1502
Code produit. 15127064
  • 45.50€ / 15m
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc.La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques que l’on trouve dans un laboratoire.
  • La nouvelle composition d’origine biologique offre les mêmes performances exceptionnelles
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminant
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phthalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Agroalimentaire
  • Applications biopharmaceutiques
  • Instruments analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
FDA, NSF, 3-A, conforme à la norme USP classe VI, Japan Food Sanitation Law 370/1959, 1935/2004/CE et 10/2011/UE, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU
Autoclavable
2 mm
0,16 in
49.2 ft.
0.04 in.
Pour les laboratoires, les denrées alimentaires, les boissons et les applications à vide
Clear
2,5 bar à 23°C
Flexible Tubing
0,08 in
Tygon E-3603
4 mm
15 m
1 mm
1 de chaque
Flexible
760 mmHg à 23°C