Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à 200°C. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire.
95.05€ - 646.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Pharmacopée européenne, USP classe VI, ISO 10993 |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
Dureté | 60 (Shore A) |
Max. Operating Temperature (Metric) | 200°C |
Type de produit | Tubing |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10144494
|
Saint Gobain Life Sciences
760180 |
2 mm | 6 mm | 2 mm | 50 m |
192.00€
50m |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15321131
|
Saint Gobain Life Sciences
760220 |
3 mm | 5,5 mm | 1,25 mm | 50 m |
95.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10811081
|
Saint Gobain Life Sciences
760250 |
3 mm | 7 mm | 2 mm | 50 m |
167.00€
50m |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13223539
|
Saint Gobain Life Sciences
760430 |
5 mm | 9 mm | 4 mm | 25 m |
178.00€
25m |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11799128
|
Saint Gobain Life Sciences
760810 |
10 mm | 18 mm | 4 mm | 25 m |
646.00€
25m |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12385829
|
Saint Gobain Life Sciences
761150 |
25 mm | 35 mm | 5 mm | 10 m |
590.00€
10m |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
- Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
Spécification
Pharmacopée européenne, USP classe VI, ISO 10993 | |
60 (Shore A) | |
Tubing |
-50°C | |
200°C |