Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone Versilic™
Reste flexible jusqu’à -50°C et maintient ses performances chimiques, mécaniques et électriques jusqu’à 200°C. La tubulure en silicone Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ est biologiquement inerte et n’inhibe pas la culture cellulaire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 761150
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme aux exigences de la pharmacopée européenne pour l’élastomère de silicone pour les bouchons et les tubulures, tests biologiques USP classe VI et biocompatibilité ISO 10993 (toxicité systémique, irritation, sensibilisation, cytotoxicité, hémocompatibilité et test Ames)
- Conforme aux listes positives FDA et BfR ainsi qu’aux tests de qualité alimentaire conformément aux directives CE
- Silicone durci au peroxyde
- Biologiquement neutre
- FDA/BfR
- Pharmacopées américaine et européenne
- Résistance aux températures allant de -50 à +200°C
Spécification
Pharmacopée européenne, USP classe VI, ISO 10993 | |
25 mm | |
1,38 in | |
32.8 ft. | |
0.2 in. | |
-50°C | |
200°C |
0.98 in. | |
Silicone | |
35 mm | |
10 m | |
5 mm | |
60 (Shore A) | |
Tubing |