Learn More
DuPont™ Tychem™ NT450
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
L, 10
M, 9
S, 8
XL, 11
Description
- Gants doubles revêtus de nitrile pour des tâches nécessitant des performances et un confort chimiques, ainsi qu’une excellente adhérence
- La légère sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
- CE CAT III — EN388 : 4112X, EN ISO 374-1:2016 /TYPE A, JKLOPT
- EN ISO 374-5 :2016
- Doté d’un revêtement en coton / polyester qui absorbe la transpiration pour un confort accru et une finition texturée rugueuse qui garantit une excellente préhension
- Compatible avec les denrées alimentaires
- Résiste à l’acide chlorhydrique (37 %) - Niveau 6 (délai de pénétration EN374)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
Couleur | Bleu |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Non |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | L, 10 |
Modèle | Bord encadré / forme anatomique, NT450 |
Épaisseur (impériale) | 56 mil |
Épaisseur (métrique) | 1,42 mm |
Norme EN388 | EN388: 4112X |
Afficher plus |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel