Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Code produit. 16360466 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 11
L, 9
M, 8
S, 7
XL, 10
XS, 6
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Nitrile hybride très confortable. Idéal pour travailler dans des environnements humides ou gras et pour la manipulation de petites pièces. Approuvé pour la manipulation des aliments.
  • Gants en nitrile de 0,23 mm pour des tâches nécessitant des performances chimiques et un ajustement, une sensation et un confort optimaux
  • La légère sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
  • CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 /TYPE A, JKOPT
  • EN ISO 374-5 :2016
  • Compatible avec les denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE CAT III
Couleur Bleu
Matériau Nitrile
Dimensions 2XL, 11
Épaisseur (impériale) 9 mil
Épaisseur (métrique) 0,23 mm
Modèle D15536298
  1. Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
  2. Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
  3. Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
  4. Réservé à l’usage professionnel