Learn More
DuPont™ Tychem™ NP530
Néoprène doublement trempé sur caoutchouc naturel. Idéal pour une manipulation précise dans des environnements où des solvants sont présents. Le néoprène sur caoutchouc naturel est un vrai plus pour la dextérité et réduit la fatigue des mains.
7.15€ - 28.60€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
---|---|
Couleur | Noir |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Non |
Matériau | Néoprène |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16320496
|
DuPont™
D15536324 |
S, 7 | N/A | ||||||
16330496
|
DuPont™
D15536325 |
M, 8 |
28.60€
12 paires |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16340496
|
DuPont™
D15536326 |
L, 9 |
7.15€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16350496
|
DuPont™
D15536327 |
XL, 10 | N/A | ||||||
Description
- Gant de revêtement en néoprène externe de 0,66 mm conçu avec une poignée en relief spéciale qui encourage le décollage des fluides tandis que la doublure 100 % en flocon de coton augmente le confort
- Un gant souple qui absorbe la transpiration et protège la main contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et l’abrasion
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, AKLMNT
- EN388: 2016 2021X — EN ISO 374-5:2016
- Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
CE cat III | |
Rugueux | |
Néoprène | |
Forme gantelet / anatomique, NP 530 | |
0,66 mm | |
Non | |
AKLMNT | |
unie | |
Doublés | |
12 in |
Noir | |
Non | |
Gants | |
26 mil | |
EN388: 2016 2021X | |
Type A | |
Oui | |
Floc de coton | |
12 paires par sachet / 12 sachets par boîte : 144 paires au total | |
305 mm |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Allergènes potentiels : carbamate et latex de caoutchouc naturel
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel