Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000F Gown
571.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
M
2XL
Description
- Poignets élastiques
- Poignets en maille (à l’intérieur) pour un meilleur confort
- Col mandarin pour une meilleure fermeture du cou et de la gorge
- Assure une excellente protection contre de nombreux produits chimiques, permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, les produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les dangers biologiques et certains agents de guerre chimique.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Dimensions | 2XL |
Couleur | Blanc |
Type de manchette | Elastiqué |