Learn More
DuPont™ Combinaison Tychem™ 6000 F avec chaussettes
753.78 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Fabriqué à partir d’un tissu léger et durable (< 500 g par vêtement) composé d’un film de protection exclusif laminé sur un substrat Tyvek™ très résistant
- Assure une excellente protection contre de nombreux produits chimiques, permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, les produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les dangers biologiques et certains agents de guerre chimique
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
- Système de double fermeture à glissière auto-adhésif pour une protection accrue
- Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Couleur | Gris |
Dimensions | Grande taille |
Type de cheville | Élastiques, chaussettes intégrées, surbottes |
Type de bouchon | Double fermeture éclair avec rabat auto-adhésif et rabat sur le menton |
Type de manchette | passe pouce |
Description | Conditionnement individuel |
Jetable | Oui |
Sexe | Unisexe |
Type de goulot | Capuche |
Quantité | 20/boîte |