Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Description
- DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Combinaison à capuche disponible en gris. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal. Manchettes doubles, manchettes intérieures maillées, passe-poucepour empêcher les manches de remonter. Fermeture avant avec double fermeture éclair, double rabat et ruban adhésif au niveau du rabat extérieur.
Les vêtements Tychem™ 6000 F sont fabriqués à partir d’un tissu Tychem™ 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) composé d’un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek™ robuste. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique pour une large gamme de produits chimiques, ce qui permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques non organiques hautement concentrés (même sous pression), particules, risques biologiques et certains agents de guerre chimique
Les vêtements Tychem™ 6000 F sont généralement utilisés pour un large gamme d’applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d’urgence aux applications militaires et pétrochimiques.
- Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
- Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
- EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
- Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
- Fermeture avant avec double fermeture éclair, double rabat, rabat extérieur avec ruban adhésif
- Manchettes doubles, passe-pouce, manchettes intérieures maillées
Specifications
Specifications
Dimensions | M |
Sexe | Unisexe |
Matériau | Tychem&trade ; |
Couleur | Gris |
Jetable | Oui |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | passe pouce, Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | Élastique |
Show More |