Learn More
DuPont™ Combinaison à capuche Tychem™ 6000 F orange
Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
XXL
Description
- Disponible en gris pour les besoins de discrétion
- Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal
- Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux
- Système de fermeture avec rabat à double fermeture éclair, auto-adhésif
- Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
- Protège le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés) et particules ainsi que contre la contamination radioactive, les risques biologiques et certains agents de guerre chimique
- Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Contenu recyclé
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison à capuche |
Dimensions | XXL |
Matériau | Tychem&trade ; |
Couleur | Orange |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Élastique |
Type de manchette | Élastique |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | Élastique |
Type de bouchon | Double fermeture à glissière avec rabat auto-adhésif |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Combinaison à capuche Tychem™ 6000 F orange >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu