Learn More
DuPont™ Tychem™ 4000 S
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7146528 Tous les produits DuPont Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Type de couture:
Piqué
Piqué, Ruban adhésif
Taille (métrique) de la poitrine:
100 à 108 cm
108 à 116 cm
116-124 cm
124 à 132 cm
84 à 92 cm
92 à 100 cm
Conditionnement:
20 pièces
Pour une meilleure protection contre les liquides, il est recommandé de scotcher la manchette extérieure sur le gant. Doubler la manchette ne remplace pas le fait de scotcher la manchette au gant. Le vêtement ne protège pas contre les rayonnements ionisants. Ce vêtement et/ou tissu n’est pas ignifuge et ne doit pas être utilisé à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15959406
Marque: DuPont™ D15193449
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une meilleure protection contre les liquides, il est recommandé de scotcher la manchette extérieure sur le gant. Doubler la manchette ne remplace pas le fait de scotcher la manchette au gant. Le vêtement ne protège pas contre les rayonnements ionisants. Ce vêtement et/ou tissu n’est pas ignifuge et ne doit pas être utilisé à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les vêtements Tychem™ 4000 sont fabriqués à partir d’un tissu léger, souple et durable. Ils permettent de fournir une barrière de perméation contre une large gamme de produits chimiques organiques et non organiques.
  • Combinaison à capuche DuPont™ Tychem™ 4000 S. disponible en blanc, en tailles SM à 3X. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal, passe-pouce pour empêcher les manches de remonter. Rabat auto-adhésif sur le menton pour une parfaite étanchéité avec les masques faciaux.
    Les vêtements Tychem™ 4000 sont fabriqués à partir d’un tissu léger, souple et durable (<700 g par vêtement) composé d’un film barrière chimique laminé à un substrat Tyvek™ robuste. Ils permettent d’obtenir une barrière de perméation contre une large gamme de produits chimiques organiques et non organiques.
    Tychem™ 4000 S est idéal pour la manipulation de produits chimiques, les opérations de nettoyage environnemental et les interventions d’urgence. Ils conviennent à une utilisation dans différents secteurs, notamment le pétrole et le gaz, l’ingénierie chimique et à une utilisation par des équipes d’intervention pour les matières dangereuses et d’autres services d’urgence. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Tychem&trade ;
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de cheville Élastique
Type de bouchon Double fermeture à glissière sur le devant avec double rabat
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
Type de protection Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B, 6-B
Résistance Chimique, Liquide, Particule, Antistatique, Abrasion
Certifications/Conformité Certifié conformément au règlement (UE) 2016/425Vêtements de protection chimique, catégorie III, types 3-B, 4-B, 5-B et 6-BEN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur ;
Description Tychem 4000 S
Nbre de poches Aucun
Taille (impériale) de la poitrine 33-36 in
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm
À utiliser avec (application) Manipulation de produits chimiques, opérations de nettoyage de l'environnement et interventions d'urgence.
Hauteur (métrique) 162 à 170 cm
Poids (impériale) 124 g/m2
Quantité 15/Paquet