Learn More
Velp Scientifica™ Mélangeur à vortex TX4 IR
Mélangeur à vortex Velp Scientifica™ TX4 IR avec vitesse d’agitation réglable, en continu ou avec capteur infrarouge exclusif.
Marque:  Velp Scientifica™ F202A0270
338.38 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 2.97000kg
Code produit. 13437659
  • 368.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-08-2024
Description
Mélangeur à vortex IR Velp Scientifica™ TX4 avec vitesse d’agitation réglable, en continu ou avec capteur infrarouge exclusif.
Efficacité unique
  • La vibration commence lorsque le tube est détecté par IR (brevet VELP)
  • Pas de fatigue puisqu’aucune pression n’est nécessaire
  • Évite les microtraumatismes répétés
  • Modes de fonctionnement continu ou avec capteur IR
Contrôle précis
  • Contrôle numérique de la durée et de la vitesse des vibrations
  • Fonctionnement programmé jusqu’à 999:59 minutes
  • Grand affichage LCD lumineux, multiparamètre
Excellente polyvalence
  • Vitesse de fonctionnement variable, commandée électroniquement et pouvant atteindre jusqu’à 3000 tr/min
  • Grand choix d’accessoires compatibles avec tubes, plaques et flacons
  • Tension / fréquence universelle
Conception longue durée
  • Fixation des accessoires par simple pression
  • Résistance optimale aux produits chimiques grâce à un boîtier en technopolymère
  • Excellente stabilité avec base en alliage de zinc
  • Grands pieds en caoutchouc antidérapants pour maintenir la position requise
  • Protection IP 42 contre les particules et les liquides
  • Conçu pour une durée de vie optimale et garanti 3 ans
Spécification
Spécification
300 tr/min
50/60 Hz
165 x 150 x 130 mm
130 mm
165 mm
150 mm
IP 42
15 W
Base en zinc, technopolymère
5,11 in
6,49 in
5,9 in
Mélangeur à vortex IR TX4
Capteur IR, continu