Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs à rotor TX-400
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
1,5-2,0 ml
15 ml
175, 200, 225, 250 ml
50 ml
56 x 10/15 ml
76 x 5/7 ml
Tube RIA ou à fond rond de 3 ml sans couvercle
Tube Sarstedt à fond rond de 15 ml
Tube de prélèvement sanguin de 15 ml
Tube ouvert à fond rond de 100 ml
Tube universel de 25 ml
Tube à fond rond DIN de 50 ml
Tube à fond rond/plat DIN de 30/25 ml
Tube à urine conique de 14 ml
Conditionnement:
4 pièces
Description
Utilisez les adaptateurs Thermo Scientific™ TX-400 avec des godets ronds dans le rotor TX-400.
Les adaptateurs permettent au rotor d’accepter des flacons jusqu’à 250 ml et des tubes jusqu’à 100 ml.
- Capacité maximale de l’adaptateur : 4 × flacons de 250 ml (4 × 400 ml avec bioflacons de 400 ml en polypropylène)
- Dia. ext. maximum de l’adaptateur × L : 62 × 125 mm (80 × 125 mm avec bioflacons de 400 ml)
Spécification
Spécification
| Type | Adapter |
| Capacité | Tube à fond rond/plat DIN de 30/25 ml |
| Diamètre max. du tube | 25,5 mm |
| Longueur max. du tube | 108 mm |
| Nb par paquet | 4 |