Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs à rotor TX-400
Utilisez les adaptateurs Thermo Scientific™ TX-400 avec des godets ronds dans le rotor TX-400.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003708
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.90000kg
Code produit. 10460595
  • 530.00€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Utilisez les adaptateurs Thermo Scientific™ TX-400 avec des godets ronds dans le rotor TX-400.
Les adaptateurs permettent au rotor d’accepter des flacons jusqu’à 250 ml et des tubes jusqu’à 100 ml.
  • Capacité maximale de l’adaptateur : 4 × flacons de 250 ml (4 × 400 ml avec bioflacons de 400 ml en polypropylène)
  • Dia. ext. maximum de l’adaptateur × L : 62 × 125 mm (80 × 125 mm avec bioflacons de 400 ml)
Spécification
Spécification
45 mm
117 mm
Tube ouvert, fond rond de 100 ml
4