Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs à rotor TX-400
Utilisez les adaptateurs Thermo Scientific™ TX-400 avec des godets ronds dans le rotor TX-400.
Marque: Thermo Scientific™ 75003788
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.43200kg
Description
Utilisez les adaptateurs Thermo Scientific™ TX-400 avec des godets ronds dans le rotor TX-400.
Caractéristiques :
- Les adaptateurs permettent au rotor d’accepter des flacons jusqu’à 250 mL et des tubes jusqu’à 100 mL.
- Capacité maximale de l’adaptateur : 4 × 250 mL (4 × 400 mL avec flacons bio en polypropylène de 400 mL)
- Dia. ext. maximum de l’adaptateur × L : 62 × 125 mm (80 × 125 mm avec flacons bio de 400 mL)
Spécification
Adaptateur pour rotor | |
175, 200, 225, 250 ml | |
125 mm | |
4 |
Flacon de 175, 200, 225, 250 ml | |
62 mm | |
Flacon de 175/200/225/250 ml |