Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes à rotor TX-200
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003812
Code produit. 10431565
  • 295.47€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Les adaptateurs contiennent une grande variété de tubes, notamment des tubes à fond rond, coniques, urinaires, de prélèvement sanguin et des microtubes.
  • Capacité maximale du tube : 4 × 100 ml
  • Dia. ext. maximal × L : 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
11 mm
45 mm
Microtube conique de 1.5/2.0 ml