Learn More
Thermo Scientific™ Rotor swing-out TX-1000 4 x 1 000 ml
Traitez jusqu’à 4 litres avec l’encombrement d’une centrifugeuse polyvalente de 3 litres grâce au rotor TX-1000.
Marque: Thermo Scientific™ 75003001
1976.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Traitez 4 litres dans une centrifugeuse à usage général dont l’encombrement équivaut à celui d’une centrifugeuse classique de 3 litres grâce au rotor Thermo Scientific™ TX-1000. Des capacités de haut débit permettent de traiter davantage de tubes en un nombre de cycles réduit, ce qui fait gagner du temps tout en réduisant la consommation d’énergie et l’usure. Le rotor est doté d’une finition Thermo Scientific™ Slide Coat™, d’un lubrifiant de pointe et d’un revêtement anticorrosion. Une grande nacelle à double usage accueille des adaptateurs pour tubes ou microplaques.
Gagnez du temps : inutile de changer les nacelles. Gagnez de la place : aucune nacelle supplémentaire à stocker. Économisez de l’argent : aucune nacelle supplémentaire à acheter.
Fonctions clés :
- Centrifugez jusqu’à 40 tubes coniques de 50 ml, 196 tubes de prélèvement sanguin ou 24 microplaques
- Le système haute capacité traite plus de tubes en un nombre réduit de cycles, d’où un gain de temps et une réduction de la consommation d’énergie et de l’usure
- La finition Slide Coat offre un lubrifiant de pointe et un revêtement anticorrosion
- Une grande nacelle à double usage accueille des adaptateurs pour tubes ou microplaques.
Recommandés dans les domaines suivants :
Culture cellulaire, séparation des constituants du sang, traitement des liquides corporels, microbiologie, protéomique, génomique et biologie moléculaire
Informations de commande :
Nacelles, couvercles et porteurs de microplaques vendus séparément. Corps du rotor (75003607) et accessoires à commander pour compléter le système. Joints toriques de rechange (jeu de 4) : 75003610. Adaptateurs de tubes également disponibles séparément. Consultez votre représentant commercial pour obtenir plus d’informations.
Garantie :
5 ans pièces et main-d’œuvre
Spécification
Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 et SL 40/40F | |
Rotor swing-out | |
Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni | |
Godets pour rotor TX-1000 (jeu de 4) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
Nouvelle offre Economisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
2Heures
7Minutes
9Secondes
47