Learn More
Cole-Parmer™ Pinces d’extension standard à deux broches
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
75 mm
92 mm
95 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Optez pour le réglage simple en vue d’une utilisation standard : un mors ou un doigt est ajusté à l’aide d’un écrou à oreilles, tandis que l’autre mors reste tel quel. Si vous avez besoin d’une pince plus polyvalente, choisissez le double réglage.
- Les deux broches se règlent facilement sur une portée plus large
- Disponibles en moyenne et grande tailles
- Avec des manchons gainés de vinyle antidérapant ou pour les températures supérieures 100°C, recouverts de fibre de verre
- Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Specifications
Specifications
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince d’accessoire |
| Matériau | Zinc nickelé |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour la manipulation d’appareils droits comme les burettes, thermomètres, béchers et cols de flacons |
| Diamètre (métrique) | 95 mm |
| Longueur (métrique) | 255 mm |
| Dimensions | L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction