Learn More
Lenz Laborglasintrumente Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Parallel
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03204479
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Flacons de distillation
- Avec col latéral parallèle
- Avec joints rodés coniques
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
4 L | |
Verre Duran | |
Col latéral NS 29/32 | |
207 mm |