Learn More
Lenz Laborglasintrumente Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Parallel
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03204173
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons de distillation
- Avec col latéral parallèle
- Avec joints rodés coniques
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
2 L | |
Verre Duran | |
Col latéral NS 14/23 | |
166 mm |