Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Angled
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03214470
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons de distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
- Avec NS
- Avec 3 cols latéraux inclinés (20°)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
1 L | |
Verre Duran | |
Col latéral 29/32 |