Learn More
S-Curve™ Two Compartment Glove Dispenser with Front Access Holes
Click to view available options
Matériau:
PETG
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Couvercle incliné unique avec charnière sur toute la longueur pour maintenir le débit HEPA
- Orifices d’accès à l’avant pour une distribution facile des produits
- Peut être installé avec des supports muraux robustes (inclus)
- Bords traités à la flamme pour une finition lisse
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de gants |
| Couleur | Transparent |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 11,5 x 12 x 12 po |
| Capacité | Gants |
| Matériau | PETG |
| Mounting | Trou de serrure |
| No. of Compartments | 2 |
| Product Style | Chargement par le haut |
| Comprend | Support de montage mural robuste |
| Épaisseur (impériale) | 0,25 po |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.