Learn More
LABPLAS Twirl'Em Stand-Up Writing
Click to view available options
Dimensions (L x l):
114 x 229 mm
152 x 229 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Twirl'Em Stand-Up Writing
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 2 round wires
- Available in various sizes
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Clear with White Block |
| Jetable | Single-use |
| Stérilité | Stérile |
| Épaisseur (métrique) | 88.9 μm |
| Sans latex | Oui |
| Épaisseur (impériale) | 3.5 mil. |
| Dimensions (L x l) | 114 x 229 mm |
| Longueur (impériale) | 4.5 in. |
| Longueur (métrique) | 114 mm |
| Afficher plus |