Learn More
Fisherbrand Sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Twirl’EM™
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
650 mL
800 ml
1060 mL
1240 mL
2250 ml
4000 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Stérile
- Polyéthylène transparent
- Sans joints latéraux, ouverture dans la largeur
- Tirettes permettant d’ouvrir le sachet sans toucher les bords
- Système de fermeture à fil métallique rond torsadé avec languettes de sécurité
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 4000 ml |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 1000/boîte |