Learn More
Fisherbrand Sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Twirl’EM™
Code produit. 11572773
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
650 mL
800 ml
1060 mL
1240 mL
2250 ml
4000 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11572773
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prélevez des échantillons solides, semi-solides ou liquides en laboratoire avec les sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Twirl’EM™. Les sachets sont dotés d’un système de fermeture à fil métallique rond torsadé avec des languettes de sécurité pour garantir l’étanchéité.
  • Stérile
  • Polyéthylène transparent
  • Sans joints latéraux, ouverture dans la largeur
  • Tirettes permettant d’ouvrir le sachet sans toucher les bords
  • Système de fermeture à fil métallique rond torsadé avec languettes de sécurité
Spécification
Capacité (métrique) 1240 mL
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Quantité 1 000/paquet