Learn More
Fisherbrand Sachets d’échantillonnage en polyéthylène transparent Twirl’EM™
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
650 mL
800 ml
1060 mL
1240 mL
2250 ml
4000 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1060 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Stérilité | Stérile |
| Quantité | 1 000/paquet |