Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ Trace PCR Plates - PCR Plates
Ces plaques de microtitration sont le choix idéal pour les applications à haut débit, les flux de travaux automatisés et les processus standardisés.
155.00€ - 182.73€
Spécification
Code-barres | No Barcode |
---|---|
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Conditionnement | 25 Plates (5 Bags x 5 Plates) |
Gamme de produits | Eppendorf |
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17831447
|
Eppendorf™
0030129768 |
Trace PCR Plate | Colorless |
159.64€
25 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17841447
|
Eppendorf™
0030129776 |
Trace PCR Plate | Crystal Blue |
155.00€
25 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17851447
|
Eppendorf™
0030129784 |
Trace PCR Plate | Fuchsia |
155.00€
25 pièces Prix par lots disponible |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
18068794
|
Eppendorf™
0030129822 |
Trace PCR Plate LoBind™ | Colorless |
182.73€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Numéro de lot et date de péremption gravés au laser sur chaque plaque pour améliorer la traçabilité de vos processus de laboratoire
- Grille de guidage optique unique gravée au laser et matrice OptiTrack™ pour une orientation rapide lors du pipetage manuel
- Conception monobloc : association d'un cadre en polycarbonate et de puits en polypropylène pour une performance optimale
- Les puits en polypropylène à paroi extrêmement fine garantissent un transfert optimal de la chaleur vers léchantillon
- Cadre en polycarbonate exceptionnellement solide, résistant à la torsion et à la chaleur : Pas de déformation, de flexion, ni de rupture pendant l'incubation thermique ou la centrifugation
- Bords des puits surélevés pour un scellage efficace, réduit également le risque de contamination croisée
- Testées par lot et certifiées sans ADN, ADNase, ARNase et inhibiteurs de PCR (PCR clean)
Spécification
No Barcode | |
8 x 12 | |
Eppendorf | |
Polypropylene, Polycarbonate | |
96 | |
Conical Bottom (V-well) | |
PCR Ready |
Étalon | |
25 Plates (5 Bags x 5 Plates) | |
À jupe | |
150 μl | |
Non stérile | |
25 Pk. |