Learn More
IBA Lifesciences Kit Capture Twin-Strep-tag™
Le kit de capture Twin-Strep-tag™ peut être utilisé pour la capture réversible des protéines hybrides Twin-Strep-tag™ pour les analyses SPR
Marque: IBA Lifesciences 2-4370-000
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 0.02500kg
Description
Le kit de capture Twin-Strep-tag™ est conçu pour la capture réversible et dirigée des protéines hybrides Twin-Strep-tag™ pour analyser les interactions biomoléculaires à l’aide de dispositifs de résonance plasmonique de surface (SPR). Le kit fournit Strep-Tactin™XT, le tampon d’immobilisation SPR, le tampon de régénération et GFP-Twin-Strep-tag™ comme protéine de contrôle. Il permet une immobilisation hautement stable du ligand en fonction de l’interaction unique Strep-Tactin™XT:Twin-Strep-tag™, qui fonctionne avec l’affinité pM. Les principaux avantages sont les suivants :• Immobilisation indirecte protégeant le ligand de la modification chimique ainsi que de l’inactivation ou de la manipulation par la procédure d’immobilisation
• Affinité élevée permettant des mesures sur une longue période (affinité élevée dans une plage pM faible ; T1/2 = 13 h)
• La puce peut être régénérée facilement par une procédure établie et économique
• Des ligands peuvent être capturés directement à partir d’échantillons complexes en raison de l’affinité élevée et de la spécificité de l’interaction Twin-Strep-tag™:Strep-Tactin™XT L’utilisation de la Strep-Tactin™XT non conjuguée nécessite une licence qui est fournie avec l’achat du kit. Cette licence d’utilisation est limitée.
Spécification
> 95% | |
Strep-Tactin™XT, 100 µl | |
Purification des protéines hybrides recombinantes par HPLC ou FPLC |
Usage exclusivement réservé à la recherche.