Learn More
Tween™ 80 (Polysorbate), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10311091
Click to view available options
500 mL
Réactif de laboratoire
Spezifikation
CAS 9005-65-6
Point d’ébullition ∼100°C (1013 hPa)
Point de fusion -21°C
Densité 1.062 g/cm³ (20°C)
Quantité 500 mL
Point d’éclair >149°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Numéro MDL MFCD00082107
Clé InChI HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyl (9E)-octadec-9-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 604.82
Mehr anzeigen Weniger anzeigen