Learn More
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15825398
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15825398 Tous les produits Thermo Scientific Produits
500 mL, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 gal.
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 15825398
Marque: Thermo Scientific J20605.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
Numéro MDL MFCD00165986
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
CID PubChem 443314
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Tween 20™
Forme physique Liquide
Point d’ébullition >100°C
Densité 1.105
Quantité 500 mL
Point d’éclair >110°C
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.105
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Qualité Ultra pure
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot240204 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2024 Catalog NumberJ20605.AP
Numéro de lot205372 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog NumberJ20605.AP
Numéro de lot231194 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberJ20605.AP
Numéro de lot214503 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/03/2023 Catalog NumberJ20605.AP
Numéro de lot194472 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/11/2022 Catalog NumberJ20605.AP
Nom du produit
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >