Learn More
Polysorbate 20, Fisher BioReagents™
Code produit. p-29380
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en PEHD
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10113103
Marque: Fisher BioReagents BP337100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Détergent non ionique
Détergent non ionique
Ce détergent non ionique est utilisé dans l’isolement des protéines membranaires hydrosolubles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Couleur Ambré
CAS 9005-64-5
Forme physique Liquide visqueux
Point d’ébullition 100°C
Densité 1.100g/cm³
pH 6
Quantité 100 ml
Valeur hydroxyle 96 to 108
Identification Pass Test
Résidus d’allumage 0.25% max.
Conditionnement Bouteille en verre
Formule moléculaire (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6
Viscosité 400 mPa/s at 25°C
Eau 3% max.
Numéro MDL MFCD00165986
Synonyme Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
Clé InChI HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Nom IUPAC Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy]
Poids moléculaire (g/mol) 522.68
CID PubChem 443314