Learn More
Brannan™ Densimètres Twaddle
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8012967
Click to view available options
Plage Baumé:
0 à 24 g/ml
138 à 170 g/ml
48 à 74 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 31488167
Marque: Brannan™ 63/099/8
Densimètres Twaddle à charge de grenaille
Pour des plages de densité Twaddell de 0 à 24 espacés de 1,0 TW. 158 mm
Charge de grenaille, échelle subdivisée en intervalles de 1,0 TW, précision de ± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW à 60/60°F. Calibré à 15,6°C.
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Densimètre Twaddle
Précision ± 1,0 TW, 0,5 TW ± 0,5 TW
Incréments 1 g/ml
Certifications/Conformité UKAS
Longueur (métrique) 158 mm
Plage Baumé 0 à 24 g/ml