Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs Turn 'n' Spray™ avec valve verticale Code produit.: 11991431
Ajouter au panier
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs Turn 'n' Spray™ avec valve verticale
Code produit. 11991431 Tous les produits Bürkle Produits
250 mL, 18 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 mL
D.I. du col (métrique):
17,5 mm
18 mm
Code produit. 11991431
Marque: Buerkle™ 03090002
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vaporisez dans n’importe quelle direction grâce à la technologie spéciale Turn’n’Spray. Les flacons de pulvérisation Buerkle™ Turn’n’Spray™ avec valve vaporisent de manière ininterrompue à n’importe quel angle et atteignent des zones difficiles d’accès.
Le Turn’n’Spray dispose d’une technologie spéciale vous permettant de pulvériser dans n’importe quelle direction et d’atteindre facilement et sans aucune restriction des endroits difficiles d’accès.
  • Pulvérisation ininterrompue à n’importe quel angle
  • Pièces en contact avec les contenus en PP, PE, silicone et acier inox
  • Bec de 0,6mm de diamètre, le bec est réglable en continu
  • Quantité pulvérisée par pression : 1,2 ml ± 0,1 ml
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Comprend Valve verticale
Matériau PE, PP, Acier inox
D.I. du col (métrique) 18 mm
Hauteur (métrique) 220 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs Turn 'n' Spray™ avec valve verticale >