Learn More
Fisherbrand™ Tige de récupération des barreaux d’agitation turbo avec noyau à base de terres rares en PTFE
La tige de récupération des barreaux d’agitation turbo avec noyau à base de terres rares en PTFE Fisherbrand™ est utilisée pour récupérer les barreaux d’agitation des récipients de mélange. La tige de récupération des barreaux d’agitation en PTFE est résistante aux produits chimiques, inerte et étanche. Elle utilise des aimants en samarium-cobalt dans son noyau.
Marque:  Fisherbrand™ 004.2450.RE
Code produit. 16245871
  • 58.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Inerte et étanche
  • Moulée en PTFE pur approuvé par la FDA
  • Aimants Alnico-V
  • Autoclavables
  • Pour les barreaux d’agitation qui tournent sur eux-mêmes
Spécification
Spécification
Blanc
Pour récupérer les barreaux d’agitation géants dans toutes sortes de récipients
450 mm
1
Tige de récupération des barreaux d’agitation turbo en PTFE avec noyau à base de terres rares pour barreaux d’agitation géants
18 mm
PTFE avec noyau à base de terres rares