Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de turbidité pour turbidimètre Orion™ AQ3010
Étalons de turbidité de rechange pour le turbidimètre de laboratoire Orion AQ3010.
Marque: Thermo Scientific™ AC301S
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.34200kg
Description
Les étalons de turbidité sont à utiliser avec le turbidimètre Orion™ AQ3010 (Réf. AQ3010). Ces kits d’étalons de remplacement sont des étalons primaires de turbidité à base de polymères et comprennent 800, 100, 20 et 0,02 NTU dans des flacons en plastique de 60 ml.
- À utiliser avec : Orion AQUAfast AQ3010
- Le jeu d’étalons contient un flacon de 60 ml, de 0,02, 20,0, 100 et 800 NTU 100 respectivement
Spécification
Références d'étalonnage | |
Turbidimètre Orion AQ3010 | |
Kit de calibrage de rechange, comprenant des étalons de 800, 100, 20,0 et 0,02 NTU dans des flacons en plastique | |
Étalons de 800, 100, 20,0 et 0,02 NTU en flacons de 60 ml |