Learn More
WTW™ Cuvette de turbidimètre
Pour la détection automatique des turbidimètres photLab™ et des photomètres spectraux
Marque: WTW™ 251302
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les cuves en verre et en Quartz avec surface latérale mate conviennent à la détection automatique des cuves du filtre Photolab™ et du photomètre spectral. Lors de l’utilisation de cuves jetables, le matériau en PMMA, ainsi qu’une surface latérale structurée ou mate, sont nécessaires en raison de la détection de cuves par les photomètres Photolab™. Les cuves en verre et en quartz possèdent un marquage afin de placer les cuves dans le photomètre dans la même direction pour une précision encore plus élevée. Les cuves de mesure de la turbidité peuvent être marquées pour empêcher les influences par le verre : Ceci permet une précision plus élevée, également pour les valeurs < 1 NTU.Spécification
Cuvette | |
Turbidimètre et photomètre de série Photoflex et 430 IR/T Turb | |
3/boîte |